Stampa…
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Fornitore: Corning
354488 356488
734-0162EA 103 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Fiasche Fiasche per colture cellulari
In PS, rivestite con gelatina porcina, sterili, apirogene.
  • Il substrato di gelatina favorisce l'attecchimento di vari tipi di cellule normali e transfettate
  • Il pretrattamento elimina la lunga procedura di preparazione del rivestimento, con conseguente risparmio di tempo e di costi
  • Elevata riproducibilità tra i lotti per la massima riproducibilità dei risultati
Le fiasche per colture cellulari rivestite con gelatina Corning® BioCoat™ offrono un substrato ideale per l'attecchimento e la crescita colturale di vari tipi di cellule. La gelatina è unaMore Product Information