Stampa…
VWR®, Coperte ignifughe
Fornitore: VWR Collection
118-1105EA 65 EUR
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Coperte ignifughe
Prodotti per il primo soccorso Coperte antincendio
In materiale composito, costituito da due strati di materiale di fibre di vetro e da uno strato di ignifugo. Efficace azione di protezione ed estinzione delle fiamme. Ideali per domare e spegnere incendi relativamente contenuti. Ecologiche, non contengono amianto.
  • Termoresistenza fino a 550 °C
  • Stoccaggio sicuro al riparo dalla polvere in un contenitore di plastica con coperchio ed etichetta in tre lingue (tedesco, inglese, francese)
  • Possibilità di montaggio a parete
  • Spiegamento rapido con due cordini
BS EN 1869
Certificazioni: BS EN 1869