Stampa…
Filtri per ventilazione Acro® 50
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 401 EUR
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Filtri per ventilazione Acro® 50
Filtri Filtri di ventilazione
Filtri riutilizzabili con prestazioni superiori per applicazioni critiche, ideali per l'uso con bioreattori e fermentatori e per la filtrazione di solventi aggressivi.
Membrana idrofobica in PTFE rinforzata con PP, supporto in PP, autoclavabile