Stampa…
Venting filters, Acro® 50
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 2410 EUR
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filtri Filtri di ventilazione
Ideale per la ventilazione di bioreattori, vasche di fermentazione e bottiglioni. Eliminazione di gas sterile da beute di coltura. Ideale per il collegamento a sistemi monouso che devono essere sterilizzati con raggi gamma.
  • Connects easily to hoses of various sizes in-line or as a final filter
  • Light weight prevents crimping of tubing
  • Excellent for disposable systems
  • Eliminates cleaning validation
Membrana Emflon® II (PVDF idrofobo); supporto in PP
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery. Prevents theMore Product Information