Stampa…
Imbuti per filtrazione sotto vuoto per flaconi, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 248 EUR
516-0577 513-3203 516-0578
Imbuti per filtrazione sotto vuoto per flaconi, Nalgene®
Filtri Filtri per bottiglie
Imbuti per filtrazione sotto vuoto per flaconi PS, riutilizzabile. Adatto per la filtrazione analitica o sterile, per applicazioni a sovrapressione e depressione.
  • Con graduazione e filettatura a vite
  • Piastra di supporto per membrana rimovibile
  • Adattatore per tubazione in PP
513-3203: per collo in formato 33 mm
516-0578 e 516-0577: per collo da 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Informazioni per l'ordine: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.