Stampa…
Filtri a membrana con reticolo
Fornitore: Sartorius
13006-47-ACR 13006-50-ACR 13806-47-ACN 13806-47-R 13806-50-R 13906-50-ACR 13906-50-R 11403-25-N 11403-47-ACR 11404-37-N 11404-47-ACN 11404-47-ACR 11404-50-ACN 11405-47-ACN 11406-50-ACR 11406-82-K 11407-47-ACR 11407-50-ACR 11407-50-N 13004-47-ACN 13004-50-N 13005-47-N 13005-50-ACR 11403-47-ACN 11403-47-N 11404-47-N 11404-50-N 11406-25-N 11406-47-ACN 11406-47-N 11406-50-ACN 11406-50-N 11407-47-ACN 11407-47-N 11407-50-ACN 13005-50-ACN 13005-50-N 13006-47-ACN 13006-47-N 13006-50-ACN 13006-50-N 13806-47-N 13806-50-ACN 13806-50-ACR 13806-50-N 13906-47-N 11406-47-ACR 13004-47-N 13004-47-ACR 13005-47-ACN 11404-25-N 13906-50-ACN 13906-47-ACR 13906-47-ACN 13806-47-ACR 13006-25-N 114H6-47-ACR 114H6-50-ACR 139H6-47-ACR 13006-47-R 114H6-47-ACN 139H6-50-ACN 139H6-47-ACN 11406-47-R 11407-47-R 130H6-50-ACR 130H6-47-ACR 130H6-47-ACN
515-0223EA 1220 EUR
515-0223 515-0226 514-7006 515-0232 512-5074 515-0236 515-0237 515-0190 515-0191 515-0194 611-1155 515-0195 515-0196 514-0575 515-0183 SART11406-82-K 514-0576 515-0184 515-0213 611-1156 515-0219 515-0220 515-0221 512-5011 512-5010 512-5012 512-5023 512-5018 514-7001 512-5014 514-7003 512-5024 512-5017 512-5016 512-5027 512-5052 512-5051 512-5035 512-5034 514-7005 512-5054 512-5071 512-5073 512-5075 512-5072 512-5081 611-0679 515-0217 515-0216 611-0681 515-0193 514-7009 611-0685 514-7008 611-0684 515-0222 515-0185 515-0215 515-0239 515-0224 515-0214 515-0240 515-0238 515-0199 515-0212 515-0230 515-0228 515-0227
Filtri a membrana con reticolo
Filtri Membrane filtranti
Filtri a membrana per la determinazione del numero di colonie, controllo particellare e microscopia. Garantiscono un trattenimento efficace. In nitrato di cellulosa idrofilo, con reticolo.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.