Stampa…
Filtri a membrana
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
R2PJ047
516-8912EA 640 EUR
516-8912
Filtri a membrana
Filtri Membrane filtranti
Membrane chimicamente resistenti per monitoraggio e campionamento dell'aria in ambienti aggressivi.
  • Determinazioni gravimetriche garantite con tara ridotta
  • Ideale per la filtrazione di gas e/o solventi organici
  • Membrane con supporto per una maggiore durata, per ambienti di analisi difficili o monitoraggio di aerosol acidi
Teflo membrane: In PTFE con anello di sostegno in PMP. Ritenzione tipica degli aerosol: 1 e 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) membrane: In PTFE su un supporto in PP.
Typical aerosol retention: 0,5; 1 and 2 µm: 99,99%