Stampa…
Capsule di filtrazione per campionamento della falda acquifera GWV
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 664 EUR
516-7508 516-7533 516-7534
Capsule di filtrazione per campionamento della falda acquifera GWV
Filtri Capsule per filtrazione a membrana
Le capsule GWV High Capacity sono state concepite per la preparazione di campioni di acqua freatica per l'analisi di metalli disciolti. Su ogni confezione è stampato un certificato di analisi per 42 metalli.
  • Conformi ai requisiti di filtrazione dell'EPA per la filtrazione da 0,45 µm
  • Il filtro deve essere sostituito meno frequentemente per la filtrazione di acqua freatica con elevata percentuale di fango e particelle; le capsule garantiscono una rapida filtrazione
  • La superficie di filtrazione di GWV è 5 volte superiore a quella della tradizionale membrana