Stampa…
Capsule per campionamento falda acquifera, Aquaprep™ 600
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 58.8 EUR
300-0005 516-7531
Capsule per campionamento falda acquifera, Aquaprep™ 600
Filtri Capsule per filtrazione a membrana
Le capsule Aquaprep™ 600 sono state concepite per la preparazione di campioni di acqua freatica per l'analisi di metalli disciolti. Su ogni confezione è stampato un certificato di analisi per 42 metalli.
  • Meets filtration requirements of the U.S. EPA. for 0,45 µm filtration
  • Reduces the need for multiple filter changes when filtering silt and particulate laden groundwater and ensures rapid filtration
  • Aquaprep™ 600 has four times the filtration area of conventional 142 mm filters
Supor® membrane (hydrophilic polyethersulphone) in a PP housing. EffectiveMore Product Information