Stampa…
Unità di filtrazione a pressione, Sartobran®-P
Fornitore: Sartorius
5235306D8-OO-A 5235307H7-OO-A 5235307H9-SS-A 5235307H8-SO-A 5235306D9-OO-A 5235306D9-SS-A 5235307H0-SS-V 5235307HS-FF-M 5235307H7-HH-A 5232107H1----P
515-0162EA 939 EUR
515-0162 515-0164 515-0259 515-0256 515-0163 515-0250 515-0253 515-0260 SARP5235307H7-HH-A SARP5232107H1----P
Unità di filtrazione a pressione, Sartobran®-P
Filtri Capsule per filtrazione a membrana
Per la filtrazione di soluzioni con contenuto proteico. Compatibile con soluzioni acquose con pH da 4 a 8 e con la maggior parte di alcol e idrocarburi.
  • Integrità testata
Membrana a doppio strato di acetato di cellulosa con alloggiamento in PP, autoclavabile.
Pressione massima: 4 bar a 20 °C.
Su richiesta, è disponibile anche con flangia sanitaria.
Also available with sanitary flange on request.