Stampa…
Prefiltri in microfibra di vetro
Fornitore: Sartorius
13400-100-K 13400-13-S 13400-20-S 13430-100-K 13400-120-K 13400-124-K 13400-127-K 13400-130-K 13400-42-Q 13400-44-Q 13400-47-Q 13400-50-Q 13430-127-K 13430-130-K 13400-80-N FT-3-01125-050 13400-25-Q FT-3-01125-110 FT-3-01125-047 13400-16-S FT-3-01125-045 FT-3-01125-125 FT-3-01125-130
SART13400-100-KEA 141 EUR
SART13400-100-K SART13400-13-S SART13400-20-S SART13430-100-K 512-0051 512-0053 512-0054 512-0055 512-0033 512-0034 512-0035 512-0036 512-0064 512-0065 SART13400-80-N SARTFT-3-01125-050 SART13400-25-Q SARTFT-3-01125-110 SARTFT-3-01125-047 SART13400-16-S SARTFT-3-01125-045 SARTFT-3-01125-125 SARTFT-3-01125-130
Prefiltri in microfibra di vetro
Filtri Filtri in fibra di vetro
Filtri in fibra di vetro per chiarificazione e filtrazione sterile per volumi di filtrazione totale maggiori. Filtri di profondità che funzionano al meglio a bassa pressione.
  • Mechanically and chemically stable
  • Hydrophilic
Autoclavabile fino a 134 °C