Stampa…
Imbuti filtranti, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 37.2 EUR
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Imbuti filtranti, DURAN®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti filtranti
Contenitore DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, imbuto in PP con due anelli di tenuta in gomma fluorurata.
  • Piastre filtranti sostituibili
  • Rimozione semplice e sicura del materiale filtrato
  • Pulizia semplice della piastra filtrante da entrambi i lati
Piastra filtrante con intaglio 511-5126 (48 mm Ø) utilizzabile in apparecchi da 250 ml come supporto per filtri a membrana e di carta.
Informazioni per l'ordine: portafiltro con imbuto e due guarnizioni, senza piastra filtrante.