Stampa…
Dischi per filtri
Fornitore: KARTELL
835 836 837 838 839 840 843 844
519-5001EA 15.1 EUR
519-5001 519-5002 519-5003 519-5004 519-5005 519-5006 519-5007 519-5008
Dischi per filtri
Filtri Dischi filtranti
Uso tra il filtro di carta e il filtro a imbuto, aiuta a impedire le occlusioni. HDPE