Stampa…
Sistemi di filtrazione sottovuoto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
130-4020 130-4045
513-1301EA 142 EUR
513-1301 513-1302
Sistemi di filtrazione sottovuoto, Nalgene®
Filtri Filtri per bottiglie
Membrana in nitrato di cellulosa, parte superiore: PP, parte inferiore: PS. Pronta all'uso per analisi microbica, di qualità dell'acqua o analisi ambientali.
  • Graduazione sulla parte superiore e inferiore
  • Facile recupero della membrana
* reticolo grigio