Stampa…
Sistemi filtranti sottovuoto, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
150-0020 150-0045 151-4020 151-4045 153-0020 153-0045 154-0020 154-0045 163-0020 164-0020
734-5012EA 192 EUR
734-5012 734-5013 734-5014 734-5015 734-5016 734-5017 734-5018 734-5019 513-1631 513-1641
Sistemi filtranti sottovuoto, Nalgene®
Filtri Filtri per bottiglie
Membrana in nylon, contenitore in PS. Per applicazioni speciali. Senza agenti bagnanti, il livello più basso di estraibili, eccellente resistenza a vari tipi di alcool.
  • Imbuto e recipiente ricevente graduati
  • Adattatore per tubazione a rilascio rapido
  • Con coperchio
*imbuto: 1000 ml, ricevente: 500 ml