Stampa…
Bottle top vacuum filtration systems, without membrane, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 234 EUR
513-3001 513-3002 513-3003
Bottle top vacuum filtration systems, without membrane, Nalgene®
Filtri Filtri per bottiglie
Polisulfone, riutilizzabile. Adatto per la filtrazione analitica o sterile, per applicazioni a sovrapressione e depressione.
  • Flacone del filtrato con graduazione permanente
  • Due tubolature laterali per tubi con diametro interno di 6 - 8 mm
  • Con chiusura per la conservazione sterile del filtrato
Compatible with 47/50 mm membranes.
Informazioni per l'ordine: Supporto e contenitore di raccolta, piastra analitica, piastra di sterilizzazione e coperchio.