Stampa…
VWR®, Filtri centrifughi
Fornitore: VWR Collection
516-0227EA 356 EUR
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, Filtri centrifughi
Filtri Filtri centrifughi
Inserto in PP e provetta di raccolta. I filtri MWCO sono l’ideale per concentrare, purificare e dissalare peptidi, proteine, oligonucleotidi, DNA e RNA.
  • Basso legame, recupero tipico superiore al 90%
  • Membrana sigillata
  • Montare rotori che accettano provette da 1,5 ml
I filtri centrifughi da 0,2 e 0,45 µm vengono utilizzati per la rimozione del particolato, la chiarificazione dei campioni o la pulizia pre-filtrazione di grandi residui di gel di acrilamide o agarosio, prima di un'ulteriore purificazione con un dispositivo MWCO.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes