Stampa…
Filtri per flaconi, VacuCap®, Supor®
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4621 4622 4624 4632 4634 TA4622 TA4632 4628 4631 4638
515-0012EA 202 EUR
515-0012 515-0013 515-0014 515-0017 515-0018 516-9812 516-9813 515-0015 515-0016 515-0019
Filtri per flaconi, VacuCap®, Supor®
Filtri Filtri per bottiglie
Membrana Supor® in polietersulfone (PES) idrofilo; alloggiamento in PP. Il dispositivo di filtrazione VacuCap® elimina la necessità di ricaricare costantemente l'imbuto dei tradizionali filtri per flaconi, in quanto l'estrazione avviene direttamente dal serbatoio di miscelazione. Il design a ingombro ridotto brevettato si adatta a diversi tipi di contenitori di raccolta e riduce lo spazio di stoccaggio in laboratorio e la quantità di rifiuti da smaltire. La membrana Supor® nei dispositivi VacuCap® 60 e VacuCap® 90 permette di ottenere elevate portate di flusso per filtrazione sotto vuoto rapida da 100 ml a 5 litri di soluzioni acquose ed è disponibile con prefiltro per aumentare la resa per soluzioni cariche di particolato.
  • Eccellenti per la preparazione dei terreni di coltura e disponibili con diametro dei pori di 0,1 µm per rimuovere i micoplasmi
  • Pre-sterilizzati con raggi gamma per eliminare la contaminazione da residui di EtO, in confezione singola
  • Design ecologico con plastica di scarto minima