Stampa…
Inserti auricolari riutilizzabili Fusion™
Fornitore: Honeywell Safety
1011282 1011281
111-0115EA 161 EUR
111-0115 111-0084
Inserti auricolari riutilizzabili Fusion™
Tappi auricolari Inserti auricolari riutilizzabili
I tappi auricolari antirumore Fusion™ sono maneggevoli e idonei all'uso quotidiano.
  • Design brevettato di due materiali per il massimo comfort
  • Due misure differenti per un'aderenza ottimale
  • Cordicelle rimovibili
SNR: 28 dB
EN 352-2
Certificazioni: EN 352-2