Stampa…
Inserti auricolari monouso, Laser Lite®
Fornitore: Honeywell Safety
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 52.1 EUR
111-0137 111-0138 111-0395
Inserti auricolari monouso, Laser Lite®
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
Inserti auricolari Laser Lite® per la massima comodità in caso di utilizzo prolungato.
  • Colori brillanti per alta visibilità
  • Spugna automodellante per la perfetta adattabilità ad ogni utilizzatore
  • Forma a T per un facile inserimento e massima comodità
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certificazioni: EN 352-2
Attenzione: * One size fits all.