Stampa…
Inserti auricolari monouso, Max®
Fornitore: Honeywell Safety
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 65.2 EUR
111-0139 111-0140 111-0394
Inserti auricolari monouso, Max®
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
Gli inserti auricolari monouso Max® offrono un'eccezionale filtrazione del suono.
  • Forma a campana per la massima comodità
  • Design migliorato per un inserimento più agevole
  • Rivestimento liscio e resistente allo sporco per impedire la penetrazione di sporcizia nella superficie prima dell'inserimento
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certificazioni: EN 352-2:2002