Stampa…
Kit per dissezione
Fornitore: RSG
067.013 067.009 067.006
631-0618EA 82.5 EUR
631-0618 631-0617 631-0616
Kit per dissezione
Kit per dissezione
In acciaio inox. Strumenti per dissezione per preparare i campioni per l'analisi al microscopio.
Kit piccolo (sei pezzi): bisturi a punta da 160 mm, lama da 40 mm, spatola da 150×10 mm, pinzette a punta dritte da 105 mm, forbici per microscopia dritte da 100 mm, ago dritto con impugnatura in plastica da 140 mm, lancetta con impugnatura in plastica da 140 mm
Kit grande (nove pezzi): bisturi a punta da 160 mm, lama da 40 mm, spatola da 150×10 mm, pinzette a punta dritte da 105 mm, forbici per microscopia dritte da 100 mm, forbici per microscopia curve da 100 mm, ago con impugnatura in plastica da 140 mm, ago curvo con impugnatura in plastica da 140 mm, lancetta con impugnatura in plastica da 140 mm, rasoio con lama e impugnatura in plastica
Kit anatomico (13 pezzi): bisturi a punta da 160 mm, lama da 40 mm, bisturi a punta da 130 mm, lama da 17 mm, bisturi rotondo da 130 mm, lama da 17 mm, spatola da 150 ×10 mm, pinzette a punta dritte da 105 mm, pinzette smussate dritte da 115 mm, forbici per microscopia dritte da 100 mm, forbici per microscopia curve da 100 mm, forbici per garze a punta/smussate da 130 mm, dispositivo direzionale da 150 mm, ago dritto con impugnatura in plastica da 140 mm, ago curvo con impugnatura in plastica da 140 mm, lancetta con impugnatura in plastica da 140 mm
Informazioni per l'ordine: Forniti in custodia in pelle con chiusura lampo.