Stampa…
VWR®, piatti o bacinelle monouso per pesare e asciugare
Fornitore: VWR Collection
611-1350EA 72.1 EUR
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, piatti o bacinelle monouso per pesare e asciugare
Navicelle Navicelle per pesata
Piatti e padelle, realizzati in alluminio.
  • Compatibili con la maggior parte delle bilance e degli essiccatori
  • Esenti da olii
  • Leggermente coniche per favorire l'impilamento
Robuste navicelle monouso. Ideali per impieghi generici di pesata, dispensazione, conservazione ed essiccazione.