Stampa…
Rack per piastre petri, Poxygrid®, SP Bel-Art
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
H189780000 H189790000
391-2011EA 110 EUR
391-2011 391-2013
Rack per piastre petri, Poxygrid®, SP Bel-Art
Rack Dispenser di piastre petri
Rack in acciaio rivestito in resina epossidica.
  • Facilmente caricabile e svuotabile dall'alto
  • Per capsule di Petri di Ø 90 e 100 mm (non adatto per capsule di Petri in vetro)
L×P×A 108×108×356 mm (1 pila, per 20 capsule)
L×P×A: 343×105×305 mm (3 pile, per 42 capsule)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)