Stampa…
Piastre Petri, Star™Dish
Fornitore: PHOENIX BIOMEDICAL
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 184 EUR
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Piastre Petri, Star™Dish
Piastre per colture Piastre Petri
In PS trasparente. Ideali per la conta delle colonie.
  • Processo di produzione a basso impatto ambientale che riduce la quantità di plastica utilizzata
  • Sterili e prive di particolato
Piastre Petri da 90 mm
Il coperchio incassato sulla capsula ALPINE per annidamento e semi-annidamento offre un’eccellente stabilità di impilaggio. Funziona con la maggior parte dei modelli di strumentazione per distribuzione di terreni. L’incavo sul coperchio ha un angolo smussato più uniforme in modo che la capsula possa scorrere facilmente durante la distribuzione automatica.
- La ventilazione sul lato inferiore del coperchio evitano la formazione e la caduta di condensa nella coltura
- Il fondo estremamente piatto consente di ridurre la quantità di terreno richiesto
- Le nervature incrociate sulla base rendono la capsula versatile e resistente a deformazioni quando il terreno viene distribuito a temperature elevate
- Ideale per la conta delle colonie grazie alle nervature che agiscono da bordo utile per la formazione dei quadranti
Piastre Petri a ingombro ridotto da 85×15 mm
Grazie al diametro ridotto, le piastre Petri da 85×15 mm è perfetta per gli utenti che desiderano ridurre la quantità di terreno distribuito e lo spazio occupato in frigoriferi e incubatori.
Piastre Petri a settori da 90×15 mm
Per studi simultanei di diversi organismi o terreni su un'unica piastra. Costi ridotti grazie alla riduzione del numero di piastre, quantità di terreno e spazio utilizzati. Versioni a 3 o 4 sezioni con scomparto numerato per un'identificazione semplice.
Piastre Petri da 140×15 mm
Ideali per i test di suscettibilità agli antibiotici, queste capsule possono alloggiare da 2 a 3 membrane filtranti in un'unica capsula. La capsula è abbastanza larga per i test di determinazione del bioburden e l'analisi di sterilità di dispositivi medici.
Piastre Petri da 55×15 mm
Le piastre occupano uno spazio minimo negli incubatori e sono ideali per quantità di terreno ridotte. Per membrane filtranti singole per analisi di acqua e prodotti farmaceutici.
Piastre Petri con profilo alto
Ideate appositamente per terreni molteplici, queste capsule sono ideali per laboratori micologici, istologici e patologici e per la germinazione dei semi. Particolarmente adatte in attività che richiedono tempi di coltura prolungati.
Piastre Petri speciali
Le piastre AQUA PLATE sono ideali per tecniche di filtrazione su membrana. Alloggiano una membrana filtrante rotonda da 47 mm, utilizzata per numerose tecniche di analisi dell'acqua, e sono particolarmente adatte per la raccolta dei campioni sul campo. Il coperchio a chiusura ermetica può essere sigillato agevolmente con nastro. La capsula da 40×12,5 mm è ideale per operazioni che richiedono un campione di volume ridotto. Inoltre, è ideale per utilizzi con filtri di dimensioni ridotte in analisi farmaceutiche. Le piastre ALPINE FULL SIZE sono adatte per operazioni che richiedono una superficie di coltura di dimensioni maggiori e per alloggiare dischi per test di sensibilità agli antibiotici.