Stampa…
Piastre Petri, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
263991 249964
391-0104EA 196 EUR
391-0104 391-0103
Piastre Petri, Nunc™
Piastre per colture Piastre Petri
In polistirene trasparente. Piastre Petri per la coltura di funghi, batteri e altri microorganismi.
  • Compatibili con sistemi automatizzati
  • Prestazioni garantite in distributori automatici grazie alla planarità e all'altezza uniforme