Stampa…
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Fornitore: Corning
351006 351008 351029 351058 351007
391-1997EA 308 EUR
391-1997 391-1998 391-2002 391-2003 391-2266
Falcon® Petri Dishes, 50×9 mm, Tight-Fit Lid, Sterile, Corning
Piastre per colture Piastre Petri
I piatti sono realizzati in polistirene cristallino e hanno una superficie inferiore piatta per un'ottica senza distorsioni.
  • Finitura liscia, omogenea
  • Versione Easy Grip per maneggiare le piastre con facilità
  • Piastre di diverse dimensioni, impilabili
Il diametro ridotto consente di risparmiare spazio e terreno. Facilmente sigillabili con nastro adesivo per la raccolta e il trasporto di campioni. Polistirene. Sterilizzati con raggi gamma. Confezionati in confezioni da 20 pezzi.