Stampa…
Capsule da incenerimento
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 10 EUR
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Capsule da incenerimento
Navicelle Navicelle per combustione
Piatti in porcellana, vetrificata, con eccezione del piano d'appoggio esterno.
  • Resistente a una temperatura massima di 1000 °C
  • Forma bassa senza beccuccio, forma profonda con beccuccio
Piatti rettangolari con pareti oblique.
Le dimensioni indicate L×P×A valgono per i piatti rettangolari; le dimensioni Ø×A si riferiscono ai piatti circolari.