Stampa…
VWR®, Piatti, Evaporante, Mezza profondità
Fornitore: VWR Collection
216-0537EA 38.9 EUR
216-0537 216-0554 216-0553 216-0552 216-0551 216-0550 216-0549 216-0548
VWR®, Piatti, Evaporante, Mezza profondità
Vassoi/Piatti/Contenitori Bacinelle/piastre di evaporazione
In porcellana smaltata.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +1000 °C
  • Low thermal expansion
The economical alternative for a wide range of laboratory applications. With spout and round bottom. White glaze inside.