Stampa…
VWR®, Piatti, Evaporante, Forma alta
Fornitore: VWR Collection
216-0179EA 27 EUR
216-0179 216-0180 216-0181 216-0182 216-0183 216-0184 216-0185
VWR®, Piatti, Evaporante, Forma alta
Vassoi/Piatti/Contenitori Bacinelle/piastre di evaporazione
PTFE, con beccuccio.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistente a temperature comprese tra –200 e +280 °C
  • Pareti interne eccezionalmente lisce per impedire le contaminazioni
Pareti spesse, forma conica. Robuste e infrangibili.