Stampa…
VWR®, Piatti, Evaporante, Poco profondo
Fornitore: VWR Collection
216-0173EA 25.7 EUR
216-0173 216-0174 216-0175 216-0176 216-0177 216-0178
VWR®, Piatti, Evaporante, Poco profondo
Vassoi/Piatti/Contenitori Bacinelle/piastre di evaporazione
PTFE, con beccuccio.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Outer diameter with a tolerance of +/- 1mm
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Pareti spesse, forma conica. Robuste e infrangibili.