Stampa…
Capsule di evaporazione, fondo tondo
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L109/0 L109/00 L109/000 L109/1 L109/10 L109/2 L109/3 L109/4 L109/4/0 L109/5 L109/5/0 L109/6 L109/6A L109/7B L109/9
216-1233EA 15.1 EUR
216-1233 216-4281 216-1232 216-4282 216-1239 216-1234 216-4283 410-9321 216-1231 216-1235 216-1230 216-4284 216-1236 216-1237 216-1238
Capsule di evaporazione, fondo tondo
Vassoi/Piatti/Contenitori Bacinelle/piastre di evaporazione
In porcellana smaltata.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistente a temperature fino a +1000 °C
  • Bassa dilatazione termica
Con beccuccio e fondo sferico. Smaltatura interna ed esterna.
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificazioni: EN 60672-3 Group C100, Type C110