Stampa…
VWR®, Piatti, Cristallizzante
Fornitore: VWR Collection
216-0076EA 78.8 EUR
216-0076 216-0077 216-0060 216-0061 216-0062 216-0063 216-0064 216-0065 216-0066 216-0067 216-0068 216-0069 216-0070 216-0071 216-0072 216-0073 216-0074 216-0075 216-0078 216-0079
VWR®, Piatti, Cristallizzante
Vassoi/Piatti/Contenitori Piastre per cristallizzazione
Vetro borosilicato 3.3, con o senza beccuccio.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature fino a +500 °C
  • Espansione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
L'alternativa economica per un'ampia gamma di applicazioni. Con area di etichettatura bianca.
DIN 12337 (senza becco)
DIN 12338 (con becco)