Stampa…
Piastre per coltura cellulare IVF, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 448 EUR
391-0109 391-0108 391-0475
Piastre per coltura cellulare IVF, Nunc™
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
In PS sterile a fondo piatto con coperchio. Capsule completamente certificate ideate appositamente per fertilizzazione in vitro (IVF).
  • Facilitano lo scambio di gas con il coperchio con sfiato
  • Prodotte in conformità alle norme ISO 13485 con la completa tracciabilità del lotto
  • Certificati di conformità basati su un test di tossicità embrionale murina nello stadio a 1 cellula, garanzia di sterilità (SAL 10⁶), apirogenicità (test LAL) e conformità ai requisiti di test USP di classe VI e MEA del materiale