Stampa…
Gelatin culture dishes, Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
354653 356653
734-0252EA 105 EUR
734-0252 734-0323
Gelatin culture dishes, Corning® BioCoat™
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
PS rivestito con gelatina di maiale. Le provette per colture cellulari rivestite con gelatina Corning® BioCoat™ contengono un substrato che promuove l'adesione e la crescita per la coltura di una serie di tipi di cellule. In generale, la gelatina viene utilizzata per colture di tipi di cellule normali e transfettate, comprese cellule endoteliali vascolari, cellule muscolari, cellule staminali embrionali (cellule ES) e cellule di teratocarcinomi F9.
  • Il substrato di gelatina favorisce l'attecchimento di vari tipi di cellule normali e transfettate
  • Il pretrattamento elimina la lunga procedura di preparazione del rivestimento, con conseguente risparmio di tempo e di costi.
  • Elevata riproducibilità tra i lotti per la massima riproducibilità dei risultati
La gelatina è una miscela eterogenea di proteine solubili in acqua che viene acquisita mediante idrolisi dal collagene. Tra le applicazioni si annoverano la promozione dell'adesione e della proliferazione in caso di cellule endoteliali vascolari (ad es. cellule MBE, BAEC e ES), mioblasti C2C 2 e mioblasti M 14, la coltura di cellule di teratocarcinoma F9 normali e trasfettate per studi di espressione genica e la coltura di HUVEC per l'espressione della E-selettina e l'induzione del VEGF.