Stampa…
Piastre per colture cellulari, Nunc™ Multidish
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 314 EUR
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Piastre per colture cellulari, Nunc™ Multidish
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, sterili, con tappo. Utilizzabile in tutte applicazioni di coltura cellulare, incluso lo scale up e clonazione.
  • Gli speciali bordi di ogni pozzetto riducono il rischio di contaminazione crociata
  • Il fondo piatto permette un'ottima qualità di lettura ottica
  • Nunclon™Δ certificate