Stampa…
Piastre per colture cellulari standard, Falcon®
Fornitore: Corning
353001 353002 353003 353004 353025 353037
734-0005EA 282.22 EUR
734-0005 734-0961 734-0006 734-0007 734-0013 734-0016
Piastre per colture cellulari standard, Falcon®
Piastre per colture Piastre per colture cellulari
PS, sterili, con tappo. Queste piastre sono state concepite per colture cellulari e presentano una chimica superficiale adatta all'adesione cellulare che viene raggiunta attraverso un trattamento al plasma con gas sottovuoto. La superficie idrofila così ottenuta contiene una serie di gruppi funzionali a carica negativa che supportano l'adesione e la proliferazione cellulare.
  • Piatte e otticamente trasparenti, per l'osservazione delle cellule al microscopio senza distorsione d'immagine
  • Il design del coperchio permette scambi gassosi ottimali
  • Il coperchio