Stampa…
Piastre di essiccazione
Fornitore: KARTELL
231 551 553
467-2111EA 15.7 EUR
467-2111 467-2110 467-2112
Piastre di essiccazione
Essiccatori Piastre per Essiccatore
Piastre perforate per essiccatore in PP. Adatte agli essiccatori 467-2115, 467-2120 e 467-2125. Utilizzare solo a temperatura ambiente, non utilizzare con crogioli caldi.