Stampa…
Armadi essiccatori, SP Bel-Art
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 1290 EUR
467-0062 467-0066 467-0067
Armadi essiccatori, SP Bel-Art
Essiccatori Armadietti Essiccatori
Queste resistenti camere di essiccazione sono realizzate in PVC PA (poliacrile) dello spessore di 6,35 mm. Gli sportelli sono realizzati in PA da 9,5 mm, con chiusura a tenuta e apposita guarnizione. Inoltre hanno una bandella di cerniera e un dispositivo di fermo realizzato in acciaio inox. Disponibile in PA trasparente o bronzo scuro.
  • Adatto per l'essiccazione e la conservazione in luogo asciutto di campioni all'interno di laboratori, frigoriferi o congelatori
  • Fornito con un vassoio forato che assicura la circolazione dell'aria all'interno delle camere