Stampa…
Armadi di essiccazione, serie SICCO Maxi
Fornitore: Bohlender
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 4140 EUR
467-0044 467-0045
Armadi di essiccazione, serie SICCO Maxi
Essiccatori Armadietti Essiccatori
Acrilico trasparente. Gli armadi sono dotati di un telaio in alluminio rinforzato, sportello con guarnizione in schiuma e profilo magnetico. Progettati per conservare o asciugare prodotti sensibili all'umidità mediante gel di silice. L'ambiente controllato all'interno dell'essiccatore è ideale per la conservazione di materiali di riferimento, campioni chiusi, campioni metallografici, tabacco e campioni di DNA.
  • Igrometro elettronico* montato sullo sportello per l'indicazione dei valori minimo e massimo di temperatura e umidità
  • Resistenza termica da -20 °C a