Stampa…
Essiccatori, parti inferiori, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
247704604 247705703 247706108 247706605 247706905 247714605 247715704 247716109 247716606 247716906 247725705 247726101 247726607 247726907
467-1110EA 116 EUR
467-1110 467-1115 467-1120 467-1125 467-1130 467-1210 467-1215 467-1220 467-1225 467-1230 467-1315 467-1320 467-1325 467-1330
Essiccatori, parti inferiori, DURAN®
Essiccatori Basi per essiccatore
Ideale per essiccare e per processi di essiccamento, conservazione sotto vuoto e protezione dagli effetti dell'aria e dell'umidità. Le applicazioni comprendono la coltura di microrganismi, la ricerca sui materiali e i test di corrosione, la pulizia dell'apparecchiatura per l'analisi degli elementi in tracce e le reazioni con gas e prodotti liquidi. Inoltre, il dispositivo può essere utilizzato come mini cleanroom per una tecnologia economica.
  • E' possibile scegliere diversi componenti dell'essiccatore adattandolo alle diverse applicazioni
  • Maggior livello di