Stampa…
Essiccatori, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 151 EUR
467-3112 467-3110
Essiccatori, Nalgene®
Essiccatori Essiccatori in plastica
Coperchio in PC trasparente e base blu in PP, con o senza rubinetto in PTFE. Compatibili con tubi da vuoto con DI 6,4 mm (¼”), utilizzabili con tutti i dischi per essiccatori standard da 230 mm, ad es. 467-3100. L'essiccatore 467-3110 deve essere utilizzato solo a temperatura ambiente; il modello 467-3112 è autoclavabile.
  • La base è resistente a tutti gli essiccanti solidi, compresi acidi e alcali (non utilizzare essiccanti sotto forma di acidi concentrati)
  • Per assicurare la tenuta stagna del coperchio non sono necessarie né guarnizioni né vuoto, solo