Stampa…
Cuvette con cavità circolare per ancorette magnetiche
Fornitore: HELLMA
109000F-10-40 109000-10-40 109004-10-40 109004F-10-40 119004-10-40 119F-10-40 119004F-10-40
HELL109000F-10-40EA 493 EUR
HELL109000F-10-40 634-9561 HELL109004-10-40 HELL109004F-10-40 HELL119004-10-40 HELL119F-10-40 HELL119004F-10-40
Cuvette con cavità circolare per ancorette magnetiche
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
La base delle cuvette, realizzate in quarzo nero o vetro, è dotata di cavità circolare per l'ancoretta magnetica
  • Si consiglia un'ancoretta con un diametro di 3 - 4 mm e una lunghezza di 6 mm
  • L'altezza del raggio luminoso deve essere almeno 15 mm