Stampa…
Cuvette per spettrofotometria micro
Fornitore: HELLMA
104002B-10-20 105-10-40 104002-10-20 104002-10-40 108002-10-40 104002B-10-40 115-10-40 104002-10-K-40 115B-10-40 108002B-10-40 115-10-K-40 104-002-10-K-4 105-10-K-40 108002B-10-K-4
634-9214EA 219 EUR
634-9214 634-9236 634-9079 634-9080 634-9240 634-9081 634-9242 634-0969 634-9241 634-1060 634-0858 HELL104-002-10-K-4 HELL105-10-K-40 HELL108002B-10-K-4
Cuvette per spettrofotometria micro
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
Micro cuvette con coperchi o tappi in PTFE.
Suitable for high precision analytical techniques.
Please note that pairs are spectrally calibrated.