Stampa…
Cuvette monouso, UVette®
Fornitore: EPPENDORF
0030106.300 4099100.007 0030106.318
634-1921EA 68.2 EUR
634-1921 634-1922 634-1923
Cuvette monouso, UVette®
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
Il design della cuvetta ha una base a forma di imbuto, che impedisce l'effetto capillare e assicura che i liquidi rimangano costantemente al centro dell'area di misurazione.
  • Compatibile con la maggior parte di spettrofotometri (utilizzando l'adattatore appropriato)
  • 4 finestre ottiche e graduazioni a 500 e 1000 µl
  • Se utilizzate con il BioPhotometer Eppendorf non necessitano adattatore
The design allows for a 2 and 10 mm optical path length by rotation of the UVette® by 90°. Using the 2 mm path length, there is in most cases no need forMore Product Information