Stampa…
Cuvette monouso
Fornitore: Brand
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 17.8 EUR
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Cuvette monouso
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
Cuvette macro e semi-micro standard monouso in PS o PMMA.
  • La freccia indica la direzione del cammino ottico
  • Cammino ottico chiaro e nitido di 10 mm
  • Finestra ottica incassata con funzione antigraffio
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Informazioni per l'ordine: Selezionate per numero di impronta per garantire una deviazione dell'assorbanza più bassa possibile.
Confezione: Per misure cinetiche, fornite in pratiche confezioni risigillabili.