Stampa…
Cuvette per elettroporazione
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 352 EUR
732-2267 732-2268 732-2269
Cuvette per elettroporazione
Cuvette Cuvette per elettroporazione
Cuvette per elettroporazione realizzate in policarbonato, sterili.
  • Le differenti distanze assicurano un'intensità di campo riproducibile e un'alta efficienza di trasformazione
  • La forma omogenea della camera in plastica stampata senza giunzioni elimina le perdite e mantiene le piastre in alluminio parallele per il trattamento uniforme dei campioni
  • I tappi smerigliati a codici colore consentono un'etichettatura e un immediato riconoscimento
  • I tappi aderiscono perfettamente per assicurare la sterilità
Informazioni per l'ordine: Compatibili con tutti gli elettroporatori più comuni presenti sul mercato. Disponibili con 3 differenti distanze tra gli elettrodi per soddisfare i requisiti della applicazioni più comuni: 1 mm (tappo bianco) per la massima intensità di campo ideale per batteri, 2 mm (tappo blu) per requisiti intermedi ideale per lieviti, 4 mm (tappo verde) con impulsi di minima intensità ideale per cellule di mammiferi e piante.