Stampa…
VWR®, Crogioli, acciaio inossidabile 304
Fornitore: VWR Collection
459-4501EA 23.5 EUR
459-4501 459-4502 459-4503
VWR®, Crogioli, acciaio inossidabile 304
Crogioli
These crucibles are made from stainless steel 304.
  • Altamente resistente agli agenti chimici e ai reagenti
  • Resiste alla temperatura massima di 800 °C
Without lid.