Stampa…
Contenitori per campioni Falcon®
Fornitore: Corning
354013 354015 354014 354020 354017
391-0020EA 128 EUR
391-0020 391-0023 392-0298 392-0396 392-0299
Contenitori per campioni Falcon®
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
PP, sterile, with or without PE lid.
  • Moulded-in graduations for easy measurement
  • Inert and chemically resistant to commonly used laboratory reagents at room temperature
Convenient, single-use containers for collection, transport and storage of a wide variety of specimens.
Polyethylene lid is frosted for easy marking, and fits both container sizes.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904