Stampa…
Contenitori per campioni, con tappo a vite, STERILIN®
Fornitore: Sterilin
128DB/IRR 185DB/IRR 190DB/IRR
216-1557EA 874 EUR
216-1557 216-2129 216-2130
Contenitori per campioni, con tappo a vite, STERILIN®
Contenitori per campioni Recipienti, usi generici
Polystyrene, clear, with screw cap.
  • Triple-wrapped with two easy tear bags within a bulk outer liner bag
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Marked with an irradiation dot as assurance of sterility and batch details for full traceability
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
Ideali per l'uso in sale operatorie per facilitare il trasferimento sterile del prodotto.
Certificazioni: Il marchio CE indica la conformità con la direttiva europea 98/79/CE.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.